missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Kocuria rhizophila ATCC™ 9341™

Product Code. 12919243
Click to view available options
Quantity:
100 Tests/Kit
Unit Size:
100 tests
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12919243

Brand: Thermo Scientific™ R4714075

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Obtain fast and accurate identification of microbiological organisms with real biological organisms growing on fresh enriched microbiological culture media.

Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Kocuria rhizophila ATCC™ 9341™ is supplied as a film of preserved microorganisms on the inside of the cap on a plastic vial ready for rehydration and use in quality control procedures.

  • No serial dilution required
  • Delivers <100 colony forming units (CFUs) in a single 0.1mL inoculum
  • Ready for rehydration
  • For use in quality control procedures

Includes:

10 preserved organism vials and 10 rehydration vials.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

ATCC® 9341TM*
Description Kocuria rhizophila ATCC™ 9341™
Format Quanti-Cult Plus
Product Type Quality Control Organism
Target Organism Class Cocci
Test Type Quantitative QC
Packaging Type 100 Test/Kit
Quantity 100 Tests/Kit
Strain Designations FDA strain PCI 1001

*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt