missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Quickfit™ Three-Neck Round-Bottom Glass Flask

Product Code. 15527880
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Socket Joint:
14/23 (Centre), 14/23 (side)
19/26 (Centre), 14/23 (side)
19/26 (Centre), 19/26 (side)
24/29 (Centre), 14/23 (side)
24/29 (Centre), 19/26 (side)
29/32
29/32 (Centre), 14/23 (side)
29/32 (Centre), 19/26 (side)
29/32 (Centre), 29/32 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
Packungsgröße:
Each
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15527880

Marke: Quickfit FR2L/5S/22A

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Useful for introducing gas inlet tubes and thermometers into the flask. The Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Three-Neck Round-Bottom Flask has precision-ground sockets from borosilicate glass.

  • With highest-quality Quickfit™ ground glass socket
  • Side neck useful for introducing gas inlet tubes and thermometers etc., into the flask
  • Manufactured from borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance ISO 383
Capacity (Metric) 2000 mL
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 228 mm
No. per Case 3
Socket Joint 34/35 (Centre), 19/26 (side)
Bottom Shape Round
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt