missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Raised Shelves for Stainless Steel Tanks

Raised shelves for use with stainless steel tanks.

108.00 € - 214.00 €

Specifications

Type Raised Shelf
View More Specs

Products 4
Product Code Brand For Use With (Equipment) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand For Use With (Equipment) Price Quantity & Availability  
17571906
View Documents
Fisherbrand™
17571906
Fisherbrand™ Digital Heated Circulating Bath, 12 L
108.00 €
Each
Estimated Shipment: 09-01-2025
to see stock.
Add to basket
 
17581906
View Documents
Fisherbrand™
17581906
Fisherbrand™ Digital Heated Circulating Bath, 18 L
162.00 €
Each
Estimated Shipment: 09-01-2025
to see stock.
Add to basket
 
17591906
View Documents
Fisherbrand™
17591906
Fisherbrand™ Digital Heated Circulating Bath, 26 L
174.00 €
Each
Estimated Shipment: 09-01-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17501916
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
17501916
Fisherbrand™ Digital Heated Circulating Bath, 38 L
214.00 €
Each
Estimated Shipment: 09-01-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • For use with digital heated circulating baths
  • Reversible
  • Allows for two shelf depths
Spezifikation

Spezifikation

Raised Shelf
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt