missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Research™ plus, Mechanical Single-Channel Pipettes Multi-Packs
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15772069 Alle ansehen Eppendorf Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
0.1-2.5 μL, 0.5-10 μL, 2-20 μL, 10-100 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
0.5-10 μL, 10-100μL, 100-1000 μL
100-1000 μL, 0.5-5, 1-10 mL
2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL
missing translation for 'unitSize'
1 set
Each

Artikelnummer. 15772069

missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 3123000900

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Use these pipettes for stress-free work procedures and intuitive operation. Eppendorf™ Research™ plus Pipettes meet the highest needs in precision and accuracy – combined with ultimate ergonomics and increased flexibility.

Durable and resistant to chemical, thermal and mechanical stress.

  • Volume adjustment: only a few turns to reach desired volume
  • Control button: very low operating force, color indicates pipet volume, positioned for perfect ergonomics
  • Ejector: very low operating force, positioned for perfect ergonomics
  • Volume display: four digits, magnifying shape
  • Secondary adjustment display and opening: adjusts pipet to a liquid very different than water
  • Eppendorf PerfectPiston™: ultra light piston made of Fortron™
  • Quick connection clip: removes lower part easily (not in 10μl pipettes)
  • Spring-loaded tip cone: improved ergonomics, tight fit to the tip

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoclavable Autoclavable
Product Line Research Plus
Type Pipette Multipacks
Volume (Metric) 0.5-10 μL, 10-100μL, 100-1000 μL
Finger Style Ergonomic
Includes 3 Pipettes: Research™ plus 1-Channel Variable, 3 x epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 tips and ballpoint pen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt