missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rotor/Stator Generators for IKA Ultra-Turrax™ Homogenizers
Brand: IKA 0008003000
This item is not returnable.
View return policy
Spécification
Dispersing Element | |
45 mm | |
PTFE, 316L Stainless Steel | |
S 50N-G45-G | |
Wet chemical |
500 mL to 20 L | |
300 mm | |
S 50 N-G 45 G | |
1 Ea. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu