missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ruthenium, 2% on 3.18mm (0.125in) alumina pellets, Thermo Scientific Chemicals

Product Code. 11415350
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7440-18-8
Molecular Formula Ru
Molecular Weight (g/mol) 101.07
MDL Number MFCD00011207 MFCD03458417
InChI Key KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC Name ruthenium
SMILES [Ru]

Spezifikation

Quantity 25 g
Odor Odorless
Chemical Name or Material Ruthenium, 2% on alumina pellets, 3.18mm (0.125 in.)

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt