missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Sack Samplers

Sampling Systems™ Sack Samplers are a quick and efficient way to obtain samples of the substances within sacks and bags.

Brand:  Sampling Systems™ 1320B-01

 View more versions of this product

Product Code. 15869251

  • 175.00 € / Each
Estimated Shipment: 04-12-2024
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Made from high quality 316L stainless steel
  • Single point
  • For taking samples from sacks
Spezifikation

Spezifikation

Sack Sampler
End Cap
25 mm
420 mm
Stainless Steel (316L)
Sampling
22 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote