missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0

Product Code. 17868733 Shop All SCAT Europe Products
Click to view available options
Material:
PTFE
Polypropylene
Thread Size:
GL 28
GL 45
GL/S40
GL45
Includes:
1 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, 90° Angled Air Valve
1 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve
1 x PTFE 4 mm OD Fitting, Air Valve
2 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, 90° Angled Air Valve
2 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve
2 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve, PFA Blind Plug
2 x PP 1.6/2.3/3.3 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, PP Blind Plug, Labeling Field
3 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve
3 x PP 1.6/2.3/3.3 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, 2 x PP Blind Plug, Labeling Field
4 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve
4 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve, Change Indicator, 3 PFA Blind Plug, Labeling Field
6 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve
Tamaño de la unidad:
1 sheet
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17868733

Marca: SCAT™ 309035

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

These HPLC Safety Caps allow you to extract your solvents safely from bottles and reservoirs without being exposed to hazardous gases and solvent vapors. Complete with integrated air valve for pressure equalization.

SCAT™ Safety Caps V2.0 provide maximum safety for your HPLC solvent supply.

  • High quality materials ensure maximum safety for lab and staff
  • 360° rotatable and up to 200°C autoclavable screw cap for maximum flexibility
  • Stable construction for highest safety and easy handling
  • Chemically resistant against aggressive organic solvents
  • Attractive design and clear arrangement of connections
  • Improved design for easy connection of capillaries in various colors
  • Free air valve with change indicator included with every Safety Cap

Especificaciones

For Use With (Equipment) Lab Bottle
Includes 1 x PTFE 4 mm OD Fitting, Air Valve
Material PTFE
Thread Size GL 45
For Use With (Application) HPLC Systems
Type Safety Cap
Diameter (Metric) Outer 4 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado