missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Sample Splitters

Product Code. 10339780 Shop All Retsch Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Depth (Metric):
6.3 mm
12.5 mm
25 mm
37.5 mm
50 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10339780

missing translation for 'mfr': RETSCH 40.610.0004

Only null left
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Product Type Sample Splitter
Depth (Metric) 37.5 mm
Includes 3 Collecting Receptacles 8L Each, Stand and Dividing Head, all Made of Galvanized Sheet
Particle Size 37.5 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt