missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Doodlebug™ Scrub Pad 8440

Product Code. 17198850
Click to view available options
Color:
White
Unit Size:
Pack of 30
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17198850

Brand: 3M™ Doodlebug™ 7100194291

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Safely cleans ceramic tile, glass, and fiberglass. Removes scuff marks from floors without dulling the finish.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Product Type Scrub Pad
Color White
For Use With (Application) Cleaning
Length (Metric) 117 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado