missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Rotor Lid Sealing.

Product Code. 15294536 Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Rotor lid FA452411 and FA451617
Unit Size:
Pack of 5
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15294536

Brand: Eppendorf™ 5409717006

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Provides a soft yet secure seal around the edges of a rotor lid.

  • Red in color
  • For FA-45-24-11 and FA-45-16-17 rotor lids
  • 5/pk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Type Sealing
For Use With (Equipment) Rotor lid FA452411 and FA451617
Color Red
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt