missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ SecureFit™ X5500 Safety Helmet, Vented, CE

Product Code. p-7222398
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Green
Hi-vis Green
Orange
Red
Yellow
missing translation for 'unitSize'
Pack of 4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17335333

missing translation for 'mfr': 3M™ 7100175592

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

3M™ SecureFit™ Safety Helmet with adjustable positioning and easy-to-adjust, 4-point ratchet suspension system that features 3M ™ Pressure Diffusion Technology. 3M™ UVicator™ Sensor indicates over-exposed to UV-radiation.

  • Secure, comfortable head protection against small falling objects and for general industrial use
  • Suspension system incorporates exclusive patented 3M™ Pressure Diffusion Technology
  • 4-point ratchet suspension allows wearer to customise height and fit with multiple levels of vertical adjustment
  • Vents allow airflow through the helmet
  • Optional vents allow airflow through the helmet
  • Inspired by climbing helmets with a brimless design to give you a clear upward view
  • 3M™ Uvicator™ sensor disc tells you when your hard hat has been over exposed to UV-radiation and it's time to replace it
  • 3M™ Scotchlite™ Reflective Material can be added to increase visibility under low light conditions
  • 3M™ Scotchlite™ Reflective Material can also be added to increase visibility under low light conditions
  • Approved for lateral deformation (LD)
  • Approved for lateral deformation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Color Yellow
For Use With (Application) Construction, Forestry, Oil, and Gas
Material ABS
Product Type Safety Helmet
Suspension Type 4-point Ratchet
Ventilated Ventilated
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt