missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semperit™ Semperguard™ Comfort Latex Examination Gloves

Product Code. 15393874
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 90
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15393874

Brand: Semperit™ 3000001281

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Semperguard™ Comfort Latex Examination Gloves are powder-free and provide excellent elasticity and are very comfortable to wear.

  • Made of natural latex
  • Skin-friendly
  • Powder-free
  • Excellent elasticity and good tactility/ wearing comfort
  • Good grip and easy to don
  • Free from phthalates and softeners
  • CE category Medical device class ISingle-use protective glove for complex risks category III
  • Tested and certified according to 1935/2004
  • Suitable for food contact

Specifications

Certifications/Compliance EN 420, EN 374 and EN 455
Classification CE Class I
Color White
Disposable Single-use
Laboratory/Cleanroom Use Yes
Latex Free No
Material Latex
Powdered Powder Free
Product Type Examination Gloves
Size Medium
Sterility Non-sterile
Thickness (Metric) 0.20 mm
Finger Style Textured
For Use With (Application) Work Safety, Care, Laboratory/Pharma, Cleaning/Hygiene, Food, Retail/Household
Glove Cuff Style Rolled
Inspected for Medical Use Yes
Packaging Type Dispenser Box
Quantity 100 Pk.
Resistant To Chemical
Length (Metric) 240 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado