missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Septum for Magnetic Universal Precision Thread Cap

Product Code. 11805000 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Color:
Gray, Red
Unit Size:
Pack of 1000

Product Code. 11805000

Only null left
Add to basket
Add to basket

Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.

  • 17mm Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description Septa
Color Gray, Red
Diameter (Metric) Outer 17 mm
Material Butyl, PTFE
Quantity 1000
Thickness (Metric) 1.6 mm
Type Septa
For Use With (Equipment) Magnetic Universal Precision Thread Cap
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt