missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silicon powder, crystalline, -325 mesh, 99.5% (metals basis)

Code produit. 11387507
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
10g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11387507

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012681.22

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7440-21-3
Molecular Formula Si
Molecular Weight (g/mol) 28.09
MDL Number MFCD00085311
InChI Key XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC Name silicon
SMILES [Si]

Spécification

Physical Form Crystalline Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99.5% (Metals basis)
Odor Odorless
Appearance Powder
Density 2.33g/cm3
Chemical Name or Material Silicon

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis