missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Silicone Pump Tubing

For use in field of medicine.

Marque:  Fisherbrand™ FB56491

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10172031

  • 151.00 € / 15m
Estimated Shipment: 14-01-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier

Description

Description

  • FDA, NWC and BGA approved
  • Certified to USP XXII class 6
  • Autoclavable at 130°C in steam
  • Sterilizable by gamma radiation without impairing quality
  • Maybe opaque or translucent in appearance
Spécification

Spécification

Class 6
Autoclavable
Silicone
2.4 mm
1 Each
Pump Tubing
4.8 mm
1500 cm
Peristaltic Pump
Translucent
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis