missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Silo Sampler SiloPicker, Container

Buerkle™ Stainless Steel SiloPicker Sample Container is a spare part for Buerkle™ Stainless Steel SiloPicker Sampler.

Brand:  Buerkle™ 5340-0100

352.78 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "23894" to get your promotional price.


Product Code. 10076761

  • 401.00 € / Each
Estimated Shipment: 03-02-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Stainless steel AISI 316L
  • Spare container
Spécification

Spécification

Sample Container
Autoclavable
100 mL
Stainless Steel (V4A)
Equipment for Silo sampler SiloPicker
Silo Sampler SiloPicker
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis