missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Jaytec Glass™ Soda Glass Melting Point Tubes

Heat samples in Soda Glass Melting Point Tubes to determine their melting point. These tubes are made of industry-standard soda lime glass.

Brand:  Jaytec Glass™ CAP-MPO-100

 View more versions of this product

Product Code. 12316297

  • 41.10 € / Pack of 1000
Estimated Shipment: 24-01-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Designed to be compatible with all major melting point apparatus
  • Available in 75 mm or 100 mm lengths
Specifications

Specifications

Melting Point Instrument
100 mm
Open both ends
1.30 to 1.40 mm
Soda Lime Glass
1000 Pk.
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt