missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ SPC Sorbent Center (cabinet only plus 2 racks)

The first modular and mobile storage cabinet designed specifically for sorbents

Brand:  Brady™ 813899

Product Code. 10742997

  • 625.00 € / Each
Estimated Shipment: 10-02-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Made from strong, durable and chemically resistent polyethylene for longer life
  • Double use: use it as a spill kit or as a sorbent storage and dispensing station
  • Modular design: stack 2 or 3 units together in order to ake a cabinet
  • Dual access doors: allows easy and quick access to the product
  • Add wheels and it is mobile
Specifications

Specifications

SPC Kits
564 x 1270 x 660 mm
546.10 mm
1 Ea.
660.40 mm
22,680 g
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt