missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysis Devices

Product Code. 11571160
Click to view available options
MWCO:
0.1 to 0.5 kDa
0.5 to 1 kDa
100 kDa
1000 kDa
20 kDa
3.5 to 5 kDa
300 kDa
50 kDa
8 to 10 kDa
Color Code:
Amber
Black
Blue
Green
Orange
Pink
Red
Violet
Yellow
Length (Metric):
50 mm
100 mm
160 mm
Packungsgröße:
Pack of 12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11571160

Marke: Spectrum™ G235035

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ready-to-use and disposable, Float-A-Lyzer G2 incorporates biotech-grade cellulose ester (CE) membrane tubing into a preasembled dialysis device that is easy-to-use and provides ultimate convenience for small volume dialysis (1 to 10mL)

Available in volume sizes: 1mL, 5mL and 10 mL. Resealable screw cap is color-coded for 9 available MWCOs and provides open access for easy loading and total sample recovery with a disposable pipet (included for 5mL and 10mL sizes). Flotation ring (included) provides buoyancy to maximize dialysis efficiency.

  • Superior handling and leak protection
  • Resealable screw cap and pipet for easy loading and total recovery
  • Highest membrane purity, no heavy metals and sulfides
  • Minimizes volume specific dilution
  • 9 MWCOs ranging from 100 to 1,000,000 Daltons

Spezifikation

Product Type Float-A-Lyzer G2 Dialysis Device
MWCO 100 kDa
Membrane Cellulose Ester
Diameter (English) Membrane 0.39 in.
Diameter (English)Top 0.9 in.
Diameter (Metric) Membrane 10 mm
Diameter (Metric)Top 23 mm
Length (English) 1.9 in.
Length (Metric) 50 mm
Closure Material Polypropylene
Closure Type Screw Cap
Color Code Blue
Kit Contents Disposable pipette for 5 and 10mL, flotation ring
Quantity 12 Pack
For Use With (Application) Ready to use laboratory dialysis devices, highest membrane purity, superior handling and leak prevention, 95 to 98% sample recovery, perfect for dialyzing electro-eluted proteins or chromatography fractions
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt