missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LNI™ Stabilo L 132 Bench

Basic instrument laboratory bench for LC, GC or ICP MS systems and LNI™ gas generators with chemical resistant top.

Brand:  LNI™ 2000.03.033

Product Code. 17821037

  • 2270.00 € / Each
Estimated Shipment: 07-05-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Basic laboratory bench made with chemical resistant top
  • Castors for easy moving of the system
  • Leveling feet for rock solid stability of the bench
  • Easy to configure with a modular design to meet user needs
  • Designed for LC, GC or ICP MS systems without rouging pumps or noisy equipment
  • Help create a cleaner and more practical lab workspace
  • Space under top dimensions (D x W x H): 640 x 900 x 745 to 775 mm
Spezifikation

Spezifikation

Bench
Yes
810 x 1320 x 840 mm
Stainless Steel
None
None
24 Months
No
Stainless Steel
Light Gray
Not Autoclavable
Analytical Instruments
Chemical Resistant Table Top
None
EU-style, UK-style
Yes
No
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
LNI™ Stabilo L 132 Bench > Stabilo L 132 Bench; Dimensions (D x W x H): 810 x 1320 x 840 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt