missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Steel Zincked Rod

Product Code. 10586732
Click to view available options
Length (Metric):
500 mm
600 mm
Diameter (Metric) Rod:
12 dia.
12 mm
Unit Size:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below

Artikelnummer. 10586732

missing translation for 'mfr': Bochem™ 5150

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
You may only order up to the available stock. Where an alternative item has been identified it will be shown below

Support yourstand bases with the Bochem™ Steel ZIncked Rod, It is sized for M10 stand bases.

  • With thread M10
  • Other sizes available
  • 12 D/O
  • Steel zincked

Spezifikation

Material Steel Zincked
Length (Metric) 500 mm
Diameter (Metric) Rod 12 mm
Includes M10 thread
Product Type Steel Zincked Rod
Thread Size M10
For Use With (Equipment) For stand bases M10
Quantity 1 Ea.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt