missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Megro™ Steri-Roll
Click to view available options
Dimensions (L x W):
200 m x 400 mm
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Suitable for sterilzation of clothes, trays, compresses, and medical instruments.
- Suitable for sterilization by steam or gas (EO or FO).
- Indicators for all steam or gas (EO or FO).
- PET foil and PP laminate construction.
- Unsuitable for gamma, hot-air, and hydrogen peroxide sterilization.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ISO 11607/EN 868 |
| For Use With (Application) | Sterilization of clothes, trays, compresses, medical instruments |
| Material | PET, Polypropylene |
| Quantity | 1 Roll |
| Sterilization Method | EO, FO, Gamma irradiation |
| Dimensions (L x W) | 200 m x 400 mm |
| Length (Metric) | 200 m |
| Width (Metric) | 400 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur