Learn More
Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorders
Record seven-day history on 6 in. charts using Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorders, for use with most freezers and refrigerators.
Marke: Thermo Scientific™ 6383-6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Record seven-day history on 6 in. charts using Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorders, for use with most freezers and refrigerators.
Features:- Seven-day chart recorders record temperatures from -100° to 0°C (-40° to +38° on 6183-7)
- 6 in. (15.2cm) chart
- Use pressure-sensitive paper, require no inking
- Freestanding model is customer installed and must be installed by a qualified professional
- Panel-mounted model is factory installed; order when purchasing refrigerator or freezer
Ordering Information:
Available in range of voltages; specify voltage when ordering.
Includes:
Pack of 50 charts
Spezifikation
Seven-day chart recorders | |
-100°C to 0°C | |
7 Days | |
15.2 cm |
Freestanding | |
-140°C and -150°C Freezers | |
6 in. | |
Recorder |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur