Learn More
Texwipe™ Direct Thermal Cleanroom Labels
Designed for critical environments where direct thermal printing is used
Brand: Texwipe™ TX515D
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Low out-gassing polypropylene made with ultra-low leachables and low particulates
- Quick-ship pressure sensitive
- Available with two different adhesive levels providing permanent adhesion without leaving residue
- Tested for surface particles, cleaned and double bagged
Specifications
Acrylic | |
Polypropylene | |
1000/Pk. | |
3.8 x 3.8 cm | |
-29 to 60°C |
Label | |
Designed for critical environments where direct thermal printing is used | |
1.5 x 1.5 in. | |
-20 to 140°F | |
3.3 mil |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido