missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Nalgene™ System 100™ Cryogenic Vials

Produktkod. 13417659 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volume (Metric):
1 mL
1.5 mL
Förpackningsstorlek:
Pack of 500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.

To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.

Produktkod. 13417659

Brand: Thermo Scientific™ AY509X32

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.

To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.

Externally threaded polypropylene self-standing vials

  • Sterile
  • For use with System 100 CryoBoxes™ and 25- and 81-ampule boxes with 2.0mL ampule capacities

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Material Polypropylene
Sterility Sterile
Volume (Metric) 1 mL
Thread Style External
Quantity 500/Cs.
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.