missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC Columns

Use these mid-polarity columns for many applications.

Brand:  Thermo Scientific™ 260C223P

 View more versions of this product

Product Code. 10428084

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »

Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC Columns are mid-polarity columns excellent for many applications.

  • Mid-polarity phase, 35% Phenyl polysilphenylene-siloxane
  • Exceptionally low surface activity
  • Low bleed even at elevated temperatures
  • Similar to: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35

Recommended for:

  • Pesticides
  • Herbicides
  • Drugs of Abuse
  • Poly Aromatic Hydrocarbons
  • Pharmaceuticals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

330/360°C
0.25 mm
G42
0.5 μm
Mid-Polar
0.25 mm
Trace™ TR-35 MS
GC/MS for Pesticides, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs), GC/MS for Pharmaceuticals
30 m
30 m x 0.25 mm x 0.5 μm
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt