missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield 1000A Adapters
Use Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A Adapters to add versatility to TX-750/BIOShield Swinging-Bucket Rotors.
Marque: Thermo Scientific™ 75003742
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Use Thermo Scientific™ TX-750 Swinging Bucket/BIOShield™ 1000A Adapters to add versatility to TX-750/BIOShield Swinging-Bucket Rotors.
- Adapters accept round/flat-bottom and blood collection bottles/tubes for TX-750 Rectangular Buckets or BIOShield 1000A Rotor.
- Maximum tube size: 63 × 130mm
Spécification
100mL Round-bottom Open-top Tubes |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu