missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Ultra Durable Floor Marking Tape 971
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Orange
Red
White
Yellow
missing translation for 'unitSize'
1 roll
Beschreibung
- Excellent abrasion resistance
- Withstands lifting from forklift traffic
- Bright colors for high visibility
- Resists moisture and many chemicals
- Sticks on contact and stays where you put it
- Promotes clean removal without solvents and scraping
- Available in a variety of colours
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions (L x W) | 51 mm x 33 m |
| Length (Metric) | 32.91 m |
| Width (Metric) | 50.8 mm |
| Color | Orange |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur