missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Upright ULT Freezer Racks
Fisherbrand inventory control racks are ideal for all cold storage application. They fit all standard types of upright ULT freezers.
Brand: Fisherbrand™ UF-352
Description
- Holds standard cryoboxes
- Made of high quality stainless steel
- Side opening with handles on the front for easy box retrieval.
Spécification
Side Access Freezer Rack | |
Stainless Steel | |
Upright ULT Freezer |
15 (2 in.) boxes | |
Standard 2 in. Cryoboxes | |
415 x 140 x 280 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu