missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies Pipette Tips: Sterile, Non-Filtered

Product Code. p-161245
Click to view available options
Volume (Metric):
25 μL
250 μL
1250 μL
Packaging:
VistaRak: 5 racks
VistaTip: Individually Wrapped
Förpackningsstorlek
Pack of 2000
Pack of 960
Clean Claims:
DNase, RNase, and Pyrogen free
Pyrogen Free
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16485084

missing translation for 'mfr': VistaLab™ Technologies 2025

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For use with Ovation and MLA Brand pipetters.

  • Sterile tips packaged in VistaRaks or Individually Wrapped
  • VistaRak: 5 racks, 192 tips/rack
  • Use VistaLab pipette tips to maximize the exceptional performance and benefits of Ovation pipettes
  • All VistaLab pipettes are calibrated with VistaLab tips to provide a perfect fit and deliver reliable performance every time

Specifikationer

Volume (Metric) 250 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Sterile
Color Clear
Rack Color Blue
Autoclavable Autoclavable
Length (English) 2.2 in.
Thickness 7.5 in.
Sterilization Method e-beam
Format Individually Wrapped
Tip Style Straight
Packaging VistaTip: Individually Wrapped
Quantity 200/Pk.
Product Type Pipette Tips
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) MLA, Ovation
Graduated No
Material Polypropylene
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.