missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ Clear Polystyrene Universal Lid
Click to view available options
:
Clear PS Microplate Lid
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Clear |
| Material | Polystyrene |
| No. per Pack | 100 Pieces |
| For Use With (Application) | Lids are suitable for using as dust covers and to prevent splashing or contamination when plates are being moved around the laboratory. |
| Product Type | Universal Lid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur