missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Reagent Bottles
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
250 mL
Description
Features convenient writing patch.
- Clear borosilicate glass
- Attached 33-430 screw cap
- Polypropylene cap with PTFE liner
- Autoclavable

Spécification
Spécification
Capacity (Metric) | 250 mL |
Color | Clear |
Material | Glass |
Closure Color | White |
Certifications/Compliance | ISO 9001 |
Closure Included | Yes |
Height (Metric) | 151 mm |
Closure Liner | Polyethylene Foam |
Closure Material | Polypropylene |
Closure Size | 33-430 mm |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Reagent Bottles >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu