missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ WP96 Series Faceshield, Polycarbonate, Clear, 10 ea/Case

Product Code. 15739067
Click to view available options
:
Size: 230 x 370mm
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15739067

Brand: 3M™ 7100016704

Only null left
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

3M™ WP96 Series Faceshield is our high impact resistant, clear polycarbonate faceshield designed to fit 3M™ Hard Hats. It can be used with H8 Headgear easy faceshield replacement system.

  • Provides protection against high-speed particles (120m/s)
  • Clear polycarbonate faceshield
  • High impact resistance
  • Can be used with the H8 Headgear easy faceshield replacement system

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Product Type Faceshield
Size 230 x 370 mm
Material Polycarbonate
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado