missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH 200 dia. x 25mmH Stainless Steel Test Sieve

Product Code. 10709132 Shop All Retsch Products
Click to view available options
Pore Size:
1 mm
1.18 mm
1.4 mm
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
355 μm
4 mm
425 μm
4.75 mm
500 μm
5.6 mm
600 μm
6.3 mm
6.7 mm
710 μm
8 mm
850 μm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
100 mm
106 mm
125 mm
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10709132

Marque: RETSCH 60.123.004750

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Quantity 1Each
Pore Size 4.75 mm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance ASTM E 11
Material Stainless Steel
For Use With (Equipment) Shaker AS 300
Height (Metric) 25 mm
For Use With (Application) For separation, fractioning, particle size determination
Diameter (Metric) Outer 200 mm
Frame Material Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis