missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve with Woven Wire Mesh

Made from Stainless Steel and available in a wide variesty of sizes. Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve with Woven Wire Mesh has a 200mm diameter.

Brand:  Fisherbrand™ 01/200SBW020

 View more versions of this product

Product Code. 11557562

  • 454.00 € / Each
Estimated Shipment: 14-03-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket

Description

Description

100 mm and 200 mm diameter test sieves with Stainless Steel frame and woven wire mesh. Supplied with Certificate of Conformity and record card. Additional mesh sizes and diameter sieves available - please contact Customer Service for details.
Specifications

Specifications

1 Each
Sieve
Stainless Steel
200 mm
Woven Wire
20 μm
Certificate of Conformity, BS 410: Part 1: 2000, ISO 3310: Part 1: 2000
Certificate of conformity and record card
Stainless Steel
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
View accessory products
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis