missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ 96-well V-Bottom PCR Microplates

252.00 € - 960.00 €
Specifications
Certified | Yes |
---|---|
Format | Standard |
Detection Method | Quantitative Protein Analysis |
Array | 8 x 12 |
No. of Wells | 96 |
Product Code | Brand | Color | Quantity | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Color | Quantity | Price | Quantity & Availability | ||||||
10156933
![]() |
Eppendorf™
0030605900 |
White, Black Bottom, Black Bottom | 240/Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
10136793
![]() |
Eppendorf™
0030605675 |
Gray, White Bottom, White Bottom | 240/Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
10107223
![]() |
Eppendorf™
0030601300 |
White, Clear Bottom | 80/Pk. |
252.00 €
Pack of 80 |
In Stock
Log in to see stock. |
||||||
10146933
![]() |
Eppendorf™
0030601904 |
White, Black Bottom, Black Bottom | 80/Pk. |
352.00 €
Pack of 80 |
In Stock
Log in to see stock. |
||||||
10529203
![]() |
Eppendorf™
0030605306 |
White, Clear Bottom | 240/Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
10248503
![]() |
Eppendorf™
0030601670 |
Gray, White Bottom, White Bottom | 80/Pk. |
352.00 €
Pack of 80 |
In Stock
Log in to see stock. |
||||||
Beschreibung
Spezifikation
Yes | |
Quantitative Protein Analysis | |
96 | |
Yes | |
121°C |
Standard | |
8 x 12 | |
Conical Bottom (V-well) | |
For PCR techniques |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Eppendorf™ 96-well V-Bottom PCR Microplates