missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 9mm PP Short Thread Seal, Transparent, Center hole, Assembled septum

Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.

Brand:  Fisherbrand™ 09 15 0480

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11824740

  • 404.00 € / Pack of 1000
In Stock
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier

Description

Description

  • Elimination of septum push-through
  • Increased sealing capability
  • Improved autosampler compatibility
  • Flexibility to select the best septum for your instrument and applications
  • Optimized ergonomics, fine texturing and evenly spaced ribbing for superior handling
  • Easy-on, easy-off convenience with just one turn
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Closures have the profile of a crimp or snap closure for compatibility with robotic autosamplers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Short Thread Cap
6 mm
9 mm
GC, HPLC
1 mm
Silicone/PTFE
Red, White, Transparent
Polypropylene
100
Screw Cap
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Offres spéciales

Offres spéciales

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Fisherbrand™ 9mm PP Short Thread Seal, Transparent, Center hole, Assembled septum > PTFE/Silicone/PTFE red/white/red,1.0mm thickness,45° shore A

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis