missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Agarose Low EEO

Molecular Biology Grade.

Marke:  Melford A20080-100.0

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 30017975

  • 263.00 € / 100g

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Molecular Biology Grade.

Molecular Biology Grade. High purity for preparative and analytical electrophoresis of nucleic acids >1000 bp.

Gelling Temperature:

34.5 -37.5°C

Sulfate:

0.15

EEO:

0.09- 0.13

DNA Binding:

None Detected

DNA and RNase:

None Detected

Spezifikation

Spezifikation

Agarose, Low EEO
9012-36-6
100 g
Molecular Biology
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt