Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Automatic Burette with Intermediate Stopcock
Brand:  Pyrex 3496/04AS
241.30 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "23894" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 12832104
  • 261.00 € / Each
Estimated Shipment: 21-03-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • As 3396 range with intermediate stopcock
  • Intermediate stopcock facilitates easy drainage of liquid back into reservoir
  • 1.5mm bore PTFE key stopcock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
25 mL
0.05 mL
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado