missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Grade 925 Sterilization Paper

Used as wrap for medical clothes.

Marque:  Fisherbrand™ 0925F00024

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11764576

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Creped paper
  • Weight: 60g/mm2

Applications:

  • Used in steam gas and gamma-ray sterilization
Spécification

Spécification

Autoclavable
White
75 cm
60 g/m2
Paper
75 cm
EN 868-2
Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization
Sterilization Paper
925
250 Pk.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions