missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Hydrochloric Acid, puriss. p.a., Honeywell™ Product Code.: 15613100

Hydrochloric Acid, puriss. p.a., Honeywell™

Product Code. 15613100 Shop All Honeywell Fluka Products
2.5 L
Click to view available options
Quantity:
2.5 L
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15613100

Brand: Honeywell-Fluka 307202.5L

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Puriss. p.a.,≥32%

  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 7647-01-0
Density 1.2g/mL at 25°C
Residue after Ignition ≤0.0005% (as SO4)
Vapor Pressure 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Quantity 2.5 L
Molecular Formula ClH
MDL Number MFCD00011324 MFCD00792839
UN Number 1789
Beilstein 1098214
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name chlorane
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight 36.46g/mol
Percent Purity ≥32%
Grade puriss. p.a.
Chemical Name or Material Hydrochloric Acid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 A
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H290-May be corrosive to metals.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Sicherheitshinweis
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P284-¢In case of inadequate ventilation! wear respiratory protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Hydrochloric Acid, puriss. p.a., Honeywell™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt