missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metro™ Double-Deep qwikTRAK™ Track Sets
Create tracks up to 21 ft.
Marke: Metro™ LBTS17NA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For use with Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q and MetroMax i shelving systems
- Sets include tracks and hardware needed to assemble system up to 21 ft. (640cm)
- 17-823-756 (LBTS2.5NA) includes a joining kit to connect the track to other track sets
Spezifikation
Track Set | |
518.16 cm | |
Tracks and hardware needed to assemble double deep qwikTRAK™ system up to 21 ft. | |
10.5 kg |
204 in. | |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ and MetroMax i™ shelving system | |
23 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Metro™ Double-Deep qwikTRAK™ Track Sets > Track length: 17 ft. (518.2cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur