missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Norell™ Ultra Precision Borosilicate Glass NMR Sample Tubes

For auto-sampling systems and high-throughput NMR

Marke:  Norell™ S-5-400-8

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12890026

  • 123.00 € / Pack of 5
Estimated Shipment: 15-05-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Specifically designed for high-resolution NMR, tubes in the Select Series™ are manufactured from ASTM Type 1 Class A borosilicate glass
  • Whether spinning or non-spinning, doing structure determination of small molecules or determining the 3D structure of a membrane protein, the Norell™ Select Series™ of NMR tubes offers unsurpassed performance, reproducibility and reliability compared to other brands
  • You should see an immediate improvement in resolution when calculating i-coupling constants or acquiring data close to your spectrophotometer noise level, resulting in improved peak symmetry and shimmering times
  • In turn this leads to shorter analysis times and improved sample throughput
  • There are also no worries with freeze/thaw degassing or high temperature studies, these tubes can tolerate thermal shock up to 200°C
  • All tubes have polished ends making them less susceptible to breaking
  • Colored end caps are included
Spezifikation

Spezifikation

0.019 mm
203 mm
NMR Sample Tube
4.97 mm
Caps
0.0070 mm
Borosilicate Glass
5 Pack
4.2 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Norell™ Ultra Precision Borosilicate Glass NMR Sample Tubes > Camber: 0.019 mm; Concentricity: 0.0070 mm; Length: 203 mm; Inner Diameter: 4.2 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt