missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amsta Rostfritt Stainless Steel Containers

Product Code. 11732074
Click to view available options
Volume (Metric):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
10 L
50 L
Includes:
3 clamps, without lid
With Lid
Without Lid
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11732074

Brand: Amsta Rostfritt 51603101+5051310X3

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

With round handle in highly polished finish.

Spezifikation

Product Type Container with Lid
Material Stainless Steel
Dimensions (L x W) 220 x 300 mm
Includes 3 clamps, without lid
Volume (Metric) 10 L
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt