missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tisab Solution, Pure, Fisher Chemical™

Tisab Solution, Pure, Fisher Chemical, Quantity: 5L, Packaging: Plastic container, Colorless, pH: 5 to 7, MDL Number: 148650, Physical Form: Liquid

Marca:  Fisher Chemical F/1325/21

195.40 EUR valid until 2025-04-30
Use promo code "24138" to get your promotional price.


Código de producto. 10162140

  • 316.00 € / 5 L

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Tisab Solution, Pure, Fisher Chemical, Quantity: 5L, Packaging: Plastic container, Colorless, pH: 5 to 7, MDL Number: 148650, Physical Form: Liquid

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Colorless
Liquid
Sodium Chloride, Water, 1,2-Cyclohexanediamine, Sodium Acetate
Plastic container
5 to 7
5 L
148650
Miscible
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados

Certificates

A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.

1 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number2526773 Certificate TypeCertificate of Analysis Date12/02/2025 Catalog NumberF/1325/21
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Tisab Solution, Pure, Fisher Chemical™ > 5L, Plastic container

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado