missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prestige Medical TST Indicator Strips

TST Indicator Strips 126°C. Box of 50 strips.

Brand:  Prestige Medical 219277

Product Code. 14862041

  • 26.20 € / Pack of 50
Estimated Shipment: 06-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • TST Indicator Strips 126°C Box of 50 Strips
Specifications

Specifications

Indicator Strip
126°C
Non-sterile
258.8°F
50 Pk.
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Prestige Medical TST Indicator Strips > TST Indicator Strips; Quantity: 50 Pk.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt