missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing

Designed to reduce the risk of particle entrapment and microscopic build-up during fluid transfer. Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing features an ultra-smooth inner surface and reduced surface area for improved flow characteristics.

Brand:  Saint Gobain Life Sciences T330T-353

 View more versions of this product

Product Code. 12316919

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »

Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Ultra-smooth inner bore reduces potential for particle entrapment
  • Minimal extractables help maintain fluid integrity
  • Documented biocompatibility for sensitive applications
  • Excellent fluid flow characteristics
  • Fully tested to ISO 10993 standards to facilitate validation process
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

ISO 9001, ISO 10993
Autoclavable
20 mm
1.06 in.
49.2 ft.
0.14 in.
-112°F
Translucent
204°C
Tubing
0.79 in.
Silicone
27 mm
15 m
3.5 mm
-80°C
399.2°F
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado