missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ JB Academy Unstirred Water Bath

An ideal choice for schools and colleges requiring a basic, simple-to-use quality water bath. Base tray included as standard. (Lid is sold separately.) The JBA range consists of of three models - 5L, 12L and 18L.

744.00 € - 964.00 €

Specifications

Chamber Material Stainless Steel
Controller Type Digital
Certifications/Compliance DIN 58966
Temperature Range Ambient +5° to 95°C
Material Stainless Steel
View More Specs

Products 3
Product Code Brand Depth (Metric) Capacity (Metric) Heating Capacity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Depth (Metric) Capacity (Metric) Heating Capacity Preis Menge & Verfügbarkeit  
15107025
missing translation for 'viewDocuments'
Grant Instruments™
JBA18
590 mm 18 L 1400 w (230V) 1050 w (120V)
964.00 €
Each
In Stock
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15167015
missing translation for 'viewDocuments'
Grant Instruments™
JBA5
215 mm 5 L 350 w (230V and 120V)
744.00 €
Each
In Stock
to see stock.
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10505515
missing translation for 'viewDocuments'
Grant Instruments™
JBA12
380 mm 12 L 800 w (230V)
860.09 €
Each
In Stock
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

An ideal choice for schools and colleges requiring a basic, simple-to-use quality water bath. Base tray included as standard. The JBA range consists of of three models - 5L, 12L and 18L.

  • Temperature range ambient +5°C to 95°C operation
  • Stability: ±0.5°C
  • Unique Set and ForgetTM technology - fast heat-up, reliable temperature control
  • Simple, intuitive controls - quick and easy to set temperature
  • Practical front panel lock - disables front panel controls preventing unintentional changes
  • Stainless steel tank - high grade steel, with durable polished finish
  • 3 year warranty

Bestellinformation

Lid is sold separately.

Spezifikation

Spezifikation

Stainless Steel
DIN 58966
Stainless Steel
Digital
Ambient +5° to 95°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Grant Instruments™ JB Academy Unstirred Water Bath

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt