Learn More
Nitritex™ BioClean-D Disposable Laboratory Coats
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Description
- Open cuff style
- Three pockets
- CleanTough™ Fabric
- Disposable, packaged in bag
- Spunbond Polypropylene
Specifications
Specifications
Product Type | Controlled Environments Lab Coat |
Size | Large |
Material | Double Laminate Microporous Fabric |
Disposable | Single-use |
Sterility | Non-sterile |
Size (Metric) Chest | 990.6 to 1066.8 mm |
Certifications/Compliance | ISO 9001:2015, ASTM F739-12 |
Certifications/Compliance (Europe) | (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 |
Construction | Spunbond Polypropylene |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Nitritex™ BioClean-D Disposable Laboratory Coats >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur